Drukuj
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC5822-1G PC5822-5G
APOSPC5822-1GEA 894 PLN
APOSPC5822-1G APOSPC5822-5G
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane
Formuła: C₅H₂F₉I
Temp. Wrzenia: 119 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00233025
Numer CAS: 2253-14-7