Drukuj
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-ethanone
PC5799-10G PC5799-1G PC5799-5G
APOSPC5799-10GEA 1640 PLN
APOSPC5799-10G APOSPC5799-1G APOSPC5799-5G
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₉H₆BrF₃O
Temp. Wrzenia: 52 °C/0,03mmHg
Temp. topnienia: 24…32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094304
Numer CAS: 54109-16-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III