Drukuj
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-jodopropan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
PC5787-1G PC5787-5G
APOSPC5787-1GEA 255 PLN
APOSPC5787-1G APOSPC5787-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-jodopropan 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-jodopropan
Formuła: C₃H₂F₅I
Temp. Wrzenia: 70…71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039405
Numer CAS: 354-69-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-568-8