Drukuj
(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(3-Fluorophenyl)ethanamine
PC5782-1G PC5782-5G
APOSPC5782-1GEA 574 PLN
APOSPC5782-1G APOSPC5782-5G
(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine
Formuła: C₈H₁₀FN
Temp. Wrzenia: 145 °C
Gęstość: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038308
Numer CAS: 74788-45-7
Jednostka: 2735
ADR: 8,III