Drukuj
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, Doxifluridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, 5'-dFUrd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
PC5775-1G PC5775-5G
APOSPC5775-1GEA 110 PLN
APOSPC5775-1G APOSPC5775-5G
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine) 98%
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
(+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine
Formuła: C₉H₁₁FN₂O₅
Temp. topnienia: 188…192 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00866530
Numer CAS: 3094-09-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-440-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White solid
Melting Point 189.6-190.4 degrees C
Purity 98%