Drukuj
Ethyl 3,3,3-trifluoropropionate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
PC5769-5G PC5769-25G
APOSPC5769-5GEA 801 PLN
APOSPC5769-5G APOSPC5769-25G
Ethyl 3,3,3-trifluoropropionate 97%
Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate
Formuła: C₅H₇F₃O₂
MW: 156.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 78…80 °C/200mmHg
Gęstość: 1.192 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 8.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01348113
Numer CAS: 352-23-8
Jednostka: 3272
ADR: 3 II