Drukuj
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC5755-1G PC5755-25G PC5755-5G
APOSPC5755-1GEA 110 PLN
APOSPC5755-1G APOSPC5755-25G APOSPC5755-5G
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₁H₁₅BFNO₂
Temp. topnienia: 42…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06798245
Numer CAS: 452972-14-4