Drukuj
Bezwodnik pentafluoropropionowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
PC5750-100G PC5750-25G
APOSPC5750-100GEA 1830 PLN
APOSPC5750-100G APOSPC5750-25G
Bezwodnik pentafluoropropionowy 99%
Bezwodnik pentafluoropropionowy
Useful derivatising agent of amines, alcohols, etc for Electron-Capture GC detection.
Formuła: C₆F₁₀O₃
MW: 310.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 73…74 °C
Gęstość: 1.571 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000429
Numer CAS: 356-42-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-604-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II