Drukuj
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5738-25G PC5738-5G
APOSPC5738-25GEA 2480 PLN
APOSPC5738-25G APOSPC5738-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₄BrF₃O
Temp. topnienia: 52…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08059130
Numer CAS: 34328-47-7