Drukuj
Kwas 4-fluorosalicylowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5723-1G PC5723-5G PC5723-10G
APOSPC5723-1GEA 73.1 PLN
APOSPC5723-1G APOSPC5723-5G APOSPC5723-10G
Kwas 4-fluorosalicylowy 99%
Kwas 4-fluorosalicylowy
Formuła: C₇H₅FO₃
Temp. topnienia: 186…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153168
Numer CAS: 345-29-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-459-5