Drukuj
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5722-1G PC5722-5G
APOSPC5722-1GEA 576 PLN
APOSPC5722-1G APOSPC5722-5G
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane 97%
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane
Formuła: C₅H₄Br₂F₆
Temp. Wrzenia: 92 °C/47mmHg
Gęstość: 2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095411
Numer CAS: 33619-78-2