Drukuj
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-3-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-fluorobenzene
PC5721-5G PC5721-1G PC5721-25G
APOSPC5721-5GEA 131 PLN
APOSPC5721-5G APOSPC5721-1G APOSPC5721-25G
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅Br₂F
MW: 267.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 112…114 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11847179
Numer CAS: 127425-73-4
Jednostka: 1759
ADR: 8 III