Drukuj
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5709-25G PC5709-5G PC5709-10G
APOSPC5709-25GEA 830 PLN
APOSPC5709-25G APOSPC5709-5G APOSPC5709-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Temp. topnienia: 107…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862091
Numer CAS: 4864-01-1