Drukuj
Methyl 5-bromo-3-fluoropicolinate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 5-bromo-3-fluoropicolinate, Methyl 5-bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylate
PC57017-1G PC57017-250MG
APOSPC57017-1GEA 218 PLN
APOSPC57017-1G APOSPC57017-250MG
Methyl 5-bromo-3-fluoropicolinate 95%
Methyl-5-bromo-3-fluoropicolinate
Formuła: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.03 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14698121
Numer CAS: 1211538-72-5