Drukuj
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
PC57014-1G PC57014-5G PC57014-10G
APOSPC57014-1GEA 261 PLN
APOSPC57014-1G APOSPC57014-5G APOSPC57014-10G
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 95%
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate
Formuła: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.024 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14698110
Numer CAS: 1214336-88-5