Drukuj
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentafluoro-α,α-dimethylbenzenemethanol
PC5699-1G PC5699-5G
APOSPC5699-1GEA 574 PLN
APOSPC5699-1G APOSPC5699-5G
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol
Formuła: C₉H₇F₅O
Temp. Wrzenia: 67…68 °C/5mmHg
Temp. topnienia: 78…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039613
Numer CAS: 715-31-1