Drukuj
Pentafluorophenyl isothiocyanate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5692-5G PC5692-100MG PC5692-10G
APOSPC5692-5GEA 1580 PLN
APOSPC5692-5G APOSPC5692-100MG APOSPC5692-10G
Pentafluorophenyl isothiocyanate 96%
Pentafluorophenyl isothiocyanate
Formuła: C₇F₅NS
Temp. Wrzenia: 109…110 °C/35mmHg
Gęstość: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041042
Numer CAS: 35923-79-6
Numer WE (dawny EINECS): 252-791-9
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1,III