Drukuj
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56881-100G PC56881-25G PC56881-5G
APOSPC56881-100GEA 1280 PLN
APOSPC56881-100G APOSPC56881-25G APOSPC56881-5G
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Formuła: C₆H₃BrClF
MW: 209.4434 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09878161
Numer CAS: 309721-44-6