Drukuj
5-Fluorosalicylaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC5683-100G PC5683-25G PC5683-5G
APOSPC5683-100GEA 870 PLN
APOSPC5683-100G APOSPC5683-25G APOSPC5683-5G
5-Fluorosalicylaldehyde
5-Fluorosalicylaldehyde
Formuła: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 56 °C/0.75mmHg
Temp. topnienia: 82…85 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01090997
Numer CAS: 347-54-6