Drukuj
Fluorek kobaltu(III) 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5678-100G PC5678-25G PC5678-5G
APOSPC5678-100GEA 1140 PLN
APOSPC5678-100G APOSPC5678-25G APOSPC5678-5G
Fluorek kobaltu(III) 99%
Fluorek kobaltu(III)
Hard fluorinating agent. Replaces organic hydrogen with fluorine, J. Appl. Chem., 1952, 127.
Formuła: CoF₃
Gęstość: 3,88 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010942
Numer CAS: 10026-18-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-062-4
Jednostka: 3084
ADR: 8+5.1,II