Drukuj
3,5-Difluorothiophenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Difluorobenzenethiol, 3,5-Difluorobenzene-1-thiol, 1,3-Difluoro-5-mercaptobenzene
PC5677-1G PC5677-25G PC5677-5G
APOSPC5677-1GEA 116 PLN
APOSPC5677-1G APOSPC5677-25G APOSPC5677-5G
3,5-Difluorothiophenol
3,5-Difluorothiophenol
Formuła: C₆H₄F₂S
MW: 146.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06201795
Numer CAS: 99389-26-1
Jednostka: 1993
ADR: 3 III