Drukuj
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5672-25G PC5672-5G
APOSPC5672-25GEA 240 PLN
APOSPC5672-25G APOSPC5672-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Formuła: C₈H₆FNO₃
Temp. Wrzenia: 118…120 °C/0,8mmHg
Temp. topnienia: 47…51 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00115369
Numer CAS: 400-93-1