Drukuj
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1-Hydroxyethyl)pentafluorobenzene
PC5670-5G PC5670-1G
APOSPC5670-5GEA 103 PLN
APOSPC5670-5G APOSPC5670-1G
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
1-(Pentafluorophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₅F₅O
Temp. Wrzenia: 68…70 °C/30mmHg
Temp. topnienia: 32…34 °C
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004510
Numer CAS: 830-50-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-597-7