Drukuj
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56696-5G PC56696-1G PC56696-250MG
APOSPC56696-5GEA 508 PLN
APOSPC56696-5G APOSPC56696-1G APOSPC56696-250MG
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 97%
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Formuła: C₂₄BF₂₀K
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797410
Numer CAS: 89171-23-3