Drukuj
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56674-5G PC56674-1G
APOSPC56674-5GEA 1310 PLN
APOSPC56674-5G APOSPC56674-1G
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid 95%
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid
Formuła: C₆H₄BBrF₂O₂
Temp. topnienia: 231…236 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06411353
Numer CAS: 849062-34-6