Drukuj
3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5666-25G PC5666-5G
APOSPC5666-25GEA 0 PLN
APOSPC5666-25G APOSPC5666-5G
3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline 98%
3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline
Formuła: C₁₃H₁₁ClFNO
Temp. topnienia: 82…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06809822
Numer CAS: 202197-26-0
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III