Drukuj
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5665-1G PC5665-5G
APOSPC5665-1GEA 963 PLN
APOSPC5665-1G APOSPC5665-5G
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine 98%
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine
Formuła: C₁₈H₁₀F₅P
Temp. topnienia: 70…72 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000290
Numer CAS: 5525-95-1