Drukuj
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane (flophemesyl chloride) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5664-25G PC5664-5G
APOSPC5664-25GEA 530 PLN
APOSPC5664-25G APOSPC5664-5G
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane (flophemesyl chloride) 98%
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane (flophemesyl chloride)
Formuła: C₈H₆ClF₅Si
Temp. Wrzenia: 88…90 °C/10mmHg
Gęstość: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000500
Numer CAS: 20082-71-7
Numer WE (dawny EINECS): 243-506-9
Jednostka: 2987
ADR: 8,II