Drukuj
N-Pentafluorophenyldichloromaleimide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5663E-1G PC5663E-5G
APOSPC5663E-1GEA 472 PLN
APOSPC5663E-1G APOSPC5663E-5G
N-Pentafluorophenyldichloromaleimide 97%
N-Pentafluorophenyldichloromaleimide
Formuła: C₁₀Cl₂F₅NO₂
Temp. topnienia: 148…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054728
Numer CAS: 186958-58-7