Drukuj
(Pentafluorophenyl)acetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5660-25G PC5660-5G
APOSPC5660-25GEA 1440 PLN
APOSPC5660-25G APOSPC5660-5G
(Pentafluorophenyl)acetonitrile 98%
(Pentafluorophenyl)acetonitrile
Formuła: (C₆F₅)CH₂CN
Temp. Wrzenia: 107…111 °C/17mmHg
Gęstość: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013814
Numer CAS: 653-30-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-498-6
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III