Drukuj
4-Chloro-2,6-difluorophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5657-1G PC5657-25G PC5657-5G
APOSPC5657-1GEA 110 PLN
APOSPC5657-1G APOSPC5657-25G APOSPC5657-5G
4-Chloro-2,6-difluorophenol 97%
4-Chloro-2,6-difluorophenol
Formuła: C₆H₃ClF₂O
Temp. topnienia: 54…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660242
Numer CAS: 164790-68-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,III