Drukuj
3-Fluoro-p-anizaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5655-25G PC5655-5G
APOSPC5655-25GEA 255 PLN
APOSPC5655-25G APOSPC5655-5G
3-Fluoro-p-anizaldehyd
3-Fluoro-p-anizaldehyd
Formuła: C₈H₇FO₂
Temp. Wrzenia: 129…132 °C/11mmHg
Temp. topnienia: 34…35 °C
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003349
Numer CAS: 351-54-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-514-3