Drukuj
(Pentafluorophenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5650-25G PC5650-5G PC5650-1G
APOSPC5650-25GEA 2730 PLN
APOSPC5650-25G APOSPC5650-5G APOSPC5650-1G
(Pentafluorophenyl)acetic acid 98%
(Pentafluorophenyl)acetic acid
Formuła: C₈H₃F₅O₂
Temp. topnienia: 107…110 °C
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004316
Numer CAS: 653-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-497-0