Drukuj
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5645-1LB PC5645-5LB
APOSPC5645-1LBEA 7080 PLN
APOSPC5645-1LB APOSPC5645-5LB
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Poli(chlorotrifluoroetylen) 800
Formuła: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Temp. topnienia: –129 °C
Gęstość: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 9002-83-9