Drukuj
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5642-1G PC5642-500MG PC5642-5G
APOSPC5642-1GEA 656 PLN
APOSPC5642-1G APOSPC5642-500MG APOSPC5642-5G
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) 98+%
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
An irreversible serine protease inhibitor with high water solubility
  • Molecular biology grade
Formuła: C₈H₁₁ClFNO₂S
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00132962
Numer CAS: 30827-99-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II