Drukuj
Kwas 3-(trifluorometylo)fenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethyl)phenyl)borane
PC5641-100G PC5641-25G PC5641-5G
APOSPC5641-100GEA 656 PLN
APOSPC5641-100G APOSPC5641-25G APOSPC5641-5G
Kwas 3-(trifluorometylo)fenyloboronowy 98%
Kwas 3-(trifluorometylo)fenyloboronowy
Formuła: C₇H₆BF₃O₂
Temp. topnienia: 162…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151854
Numer CAS: 1423-26-3