Drukuj
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5639-1G PC5639-25G PC5639-5G
APOSPC5639-1GEA 182 PLN
APOSPC5639-1G APOSPC5639-25G APOSPC5639-5G
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222.19 g/mol
Temp. topnienia: 71…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236337
Numer CAS: 946-65-6