Drukuj
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Amino-4-methoxybenzene-1-sulphonyl fluoride, 3-Amino-4-methoxybenzenesulphonyl fluoride, 4-Methoxymetanilyl fluoride
PC5637-10G PC5637-50G PC5637-1G
APOSPC5637-10GEA 0 PLN
APOSPC5637-10G APOSPC5637-50G APOSPC5637-1G
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride 97%
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride
Formuła: C₇H₈FNO₃S
MW: 205.2100 g/mol
Temp. topnienia: 60…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007417
Numer CAS: 498-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-870-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II