Drukuj
2,3,6-Trifluoroisonicotinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,3,6-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
PC5635-10G PC5635-1G PC5635-5G
APOSPC5635-10GEA 4210 PLN
APOSPC5635-10G APOSPC5635-1G APOSPC5635-5G
2,3,6-Trifluoroisonicotinic acid 97%
2,3,6-Trifluoroisonicotinic acid
Formuła: C₆H₂F₃NO₂
Temp. topnienia: 125…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840204
Numer CAS: 675602-92-3