Drukuj
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate, 4-Fluorophenyl(oxo)glyoxal hydrate
PC5633-1G PC5633-5G PC5633-10G
APOSPC5633-1GEA 110 PLN
APOSPC5633-1G APOSPC5633-5G APOSPC5633-10G
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Formuła: C₈H₇FO₃
MW: 170.140 g/mol
Temp. Wrzenia: 115 °C/35mmHg
Temp. topnienia: 80…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320770
Numer CAS: 447-43-8