Drukuj
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC56322-1G PC56322-250MG PC56322-5G
APOSPC56322-1GEA 580 PLN
APOSPC56322-1G APOSPC56322-250MG APOSPC56322-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂BrClFN
MW: 234.46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11845913
Numer CAS: 1160574-68-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III