Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluorometylo)pirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC5631-10G PC5631-1G PC5631-5G
APOSPC5631-10GEA 3490 PLN
APOSPC5631-10G APOSPC5631-1G APOSPC5631-5G
3-Fluoro-4-(trifluorometylo)pirydyna 98%
3-Fluoro-4-(trifluorometylo)pirydyna
Formuła: C₆H₃F₄N
MW: 165.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 37 °C/10mmHg
Gęstość: 1.391 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03789250
Numer CAS: 113770-87-9