Drukuj
Pentafluorofenol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
PC5630-100G PC5630-500G PC5630-1KG
APOSPC5630-100GEA 174 PLN
APOSPC5630-100G APOSPC5630-500G APOSPC5630-1KG
Pentafluorofenol 99%
Pentafluorofenol
Useful reagent for peptide coupling via the reactive PFP esters, often prepared by carbodiimide coupling.
Formuła: C₆HF₅O
Temp. Wrzenia: 143 °C
Temp. topnienia: 34…36 °C
Gęstość: 1,757 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002156
Numer CAS: 771-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-235-8