Drukuj
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
PC5626-25G PC5626-5G PC5626-1G
APOSPC5626-25GEA 472 PLN
APOSPC5626-25G APOSPC5626-5G APOSPC5626-1G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol 96%
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Formuła: C₅H₇F₅O
MW: 178.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 134…135 °C
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153224
Numer CAS: 148043-73-6
Numer WE (dawny EINECS): 421-360-9