Drukuj
Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5623-1G PC5623-25G PC5623-5G
APOSPC5623-1GEA 110 PLN
APOSPC5623-1G APOSPC5623-25G APOSPC5623-5G
Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate 97%
Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formuła: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 88…90 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041006
Numer CAS: 780-31-4