Drukuj
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni Reagent
PC56207-1G PC56207-5G PC56207-250MG
APOSPC56207-1GEA 284 PLN
APOSPC56207-1G APOSPC56207-5G APOSPC56207-250MG
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 96%
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Formuła: C₁₀H₁₀F₃IO
MW: 330.09 g/mol
Temp. topnienia: 75…79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD10567056
Numer CAS: 887144-97-0
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 III