Drukuj
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3,5,6-Tetrafluoropyridin-4-amine
PC5620-1G PC5620-5G PC5620-10G
APOSPC5620-1GEA 110 PLN
APOSPC5620-1G APOSPC5620-5G APOSPC5620-10G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formuła: C₅H₂F₄N₂
Temp. topnienia: 84…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010855
Numer CAS: 1682-20-8