Drukuj
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5618-1G PC5618-5G
APOSPC5618-1GEA 153 PLN
APOSPC5618-1G APOSPC5618-5G
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine
Formuła: C₁₀H₇F₃N₂S
Temp. topnienia: 206…208 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03094298
Numer CAS: 105512-79-6