Drukuj
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
PC5614-1G PC5614-250MG
APOSPC5614-1GEA 94.6 PLN
APOSPC5614-1G APOSPC5614-250MG
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid 97%
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
MW: 274.24 g/mol
Temp. topnienia: 162…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00209248
Numer CAS: 406476-31-1