Drukuj
Fluoroiodomethane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC56130-5G PC56130-1G
APOSPC56130-5GEA 2380 PLN
APOSPC56130-5G APOSPC56130-1G
Fluoroiodomethane 95%
Fluoroiodomethane
Formuła: CH₂FI
Temp. Wrzenia: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12404952
Numer CAS: 373-53-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III